N2515
D-Norpropoxyphen -maleat (Salz)
analytical standard
Synonym(e):
Propionsäure-1,2-diphenyl-3-methyl-4-(methylamino)-2-butylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CCC(=O)OC(Cc1ccccc1)(C(C)CNC)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO2.C4H4O4/c1-4-20(23)24-21(17(2)16-22-3,19-13-9-6-10-14-19)15-18-11-7-5-8-12-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-14,17,22H,4,15-16H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChIKey
HCQPFYNZJNOOKN-BTJKTKAUSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)