PZ0303
PF-04449913 maleate salt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-((2R,4R)-2-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-1-methylpiperidin-4-yl)-3-(4-cyanophenyl)urea maleate salt, Glasdegib maleate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 20 mg/mL, clear
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(/C=C\C(O)=O)=O.CN1CC[C@@H](NC(NC2=CC=C(C#N)C=C2)=O)C[C@@H]1C3=NC4=CC=CC=C4N3
InChI
1S/C21H22N6O.C4H4O4/c1-27-11-10-16(24-21(28)23-15-8-6-14(13-22)7-9-15)12-19(27)20-25-17-4-2-3-5-18(17)26-20;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,16,19H,10-12H2,1H3,(H,25,26)(H2,23,24,28);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t16-,19-;/m1./s1
InChIKey
VJCVKWFBWAVYOC-UIXXXISESA-N
Angaben zum Gen
human ... SMO(6608)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable