F0389004
Foscarnet-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Ethoxy-1-hydroxyphosphincarbonsäure-1-oxid Dinatriumsalz, Disodium (ethoxyoxydophosphanyl)formate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
foscarnet
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[P](=O)(OCC)(O)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O5P/c1-2-8-9(6,7)3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)(H,6,7)
InChIKey
BKWIXPAEQDWSDE-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)