Wichtige Dokumente
PHL85764
trans-Pinostilben
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′-Dihydroxy-5-methoxy-trans-stilben, 3-[(1E)-2-(4-Hydroxyphenyl)-ethenyl]-5-methoxyphenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(OC)=CC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=C1
InChI
1S/C15H14O3/c1-18-15-9-12(8-14(17)10-15)3-2-11-4-6-13(16)7-5-11/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+
InChIKey
KUWZXOMQXYWKBS-NSCUHMNNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)