C8845
Casein-Hydrolysat-Bouillon
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
clinical research
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
Eignung
nonselective for Enterococcus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Komponenten
Casein-Hydrolysat, sauer, 20.00
Eisen(III)-citrat tribasisch, 0.025
Kaliumphosphat , 2.00
Magnesiumsulfat, 0.20
L-Cystin, 0.025
Sodium acetate, 7.00
L-Tryptophan, 0.075
Calciumpantothenat, 0.0005
Thiamin, 0.00004
Nicotinsäure, 0.0012
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)