Merck
BCR064R
Kunststoff-verbundene Glasfasermatte (thermische Leitfähigkeit)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
particles
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Hinweis zur Analyse
in Rezertifizierung
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)