ERMFC440C
Kunstharzgebundene Glasfaserplatte (Wärmeleitfähigkeit)
ERM®, certified reference material, size 60 cm × 60 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Größe
60 cm × 60 cm
Anwendung(en)
glass & ceramic
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
For more information please click on the below product number:
ERMFC440C
ERMFC440C
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)