IRMM440C
Kunststoff-verbundene Glasfasermatte (thermische Leitfähigkeit)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Hinweis zur Analyse
IRMM440C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)