Wichtige Dokumente
916250
[(IMes)AuCl]
Umicore
Synonym(e):
1,3-Bis-(2,4,6-trimethylphenyl)-imidazol-2-ylidengold(I)-chlorid, Chlor-[1,3-bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazol-2-yliden]gold(I)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
>300 °C
SMILES String
Cl[Au].Cc1cc(C)c(N2[C]N(C=C2)c3c(C)cc(C)cc3C)c(C)c1
InChI
1S/C21H24N2.Au.ClH/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;;/h7-12H,1-6H3;;1H/q;+1;/p-1
InChIKey
YFUIKJIITPMUAT-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
Lagerung und Haltbarkeit
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)