Merck
900639
Sigma-Aldrich
1-Butanol
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
n-Butanol, Butylalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
969148
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
NACRES:
NA.21
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.55 (vs air)
Dampfdruck
5.5 mmHg
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
649 °F
Expl.-Gr.
11.2 %
Verunreinigungen
≤0.005% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.399 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Rechtliche Hinweise
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wieslaw Swietnicki et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-03)
Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic human pathogen that has become a nosocomial health problem worldwide. The pathogen has multiple drug removal and virulence secretion systems, is resistant to many antibiotics, and there is no commercial vaccine against it. Yersinia pestis