79291
4-[2-(N,N-Dimethylamino)-ethylaminosulfonyl]-7-(2-aminoethylamino)-2,1,3-benzoxadiazol
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
7-[(2-Aminoethyl)-amino]-N-[2-(dimethylamino)-ethyl]-2,1,3-benzoxadiazol-4-sulfonamid, DAABD-AE
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN(C)CCNS(=O)(=O)c1ccc(NCCN)c2nonc12
InChI
1S/C12H20N6O3S/c1-18(2)8-7-15-22(19,20)10-4-3-9(14-6-5-13)11-12(10)17-21-16-11/h3-4,14-15H,5-8,13H2,1-2H3
InChIKey
QKTBJERNSIEPPM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?