Wichtige Dokumente
63175
4-Maleinimido-buttersäure-N-succinimidylester
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
GMBS, N-(γ-Maleinimidobutyryloxy)-succinimid, N-Succinimidyl-4-maleinimido-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
mp (Schmelzpunkt)
123-129 °C
Funktionelle Gruppe
NHS ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1N(CCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O)C(C=C1)=O
InChI
1S/C12H12N2O6/c15-8-3-4-9(16)13(8)7-1-2-12(19)20-14-10(17)5-6-11(14)18/h3-4H,1-2,5-7H2
InChIKey
PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?