Wichtige Dokumente
53877
2,6-Dimethoxyphenol
analytical standard
Synonym(e):
Pyrogallol-1,3-dimethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
261 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-57 °C (lit.)
53-57 °C
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
COc1cccc(OC)c1O
InChI
1S/C8H10O3/c1-10-6-4-3-5-7(11-2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
KLIDCXVFHGNTTM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
140 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)