51759
Rapid Enterokokken ChromoSelect Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Rapid-Enterococci-ChromoSelect-Agar
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
chromogenic mixture, 0.06 g/L
disodium hydrogen phosphate, 1.25 g/L
peptone special, 10 g/L
polysorbate 80, 2 g/L
sodium azide, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Verunreinigungen
sodium azide
pH-Endwert
7.5±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Staphylococcus spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms