Wichtige Dokumente
90924
m-TEC ChromoSelect Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
chromogen, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 3.3 g/L
lactose, 10.0 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 7.5 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.2 g/mL
yeast extract, 3.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.3±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Verwandte Kategorien
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms