Wichtige Dokumente
17185
m-Enterococcus-Agar, modifiziert
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonym(e):
Membranfilter Enterokokken-Agar, modifiziert
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
cycloheximide, 0.05 g/L
esculin, 1 g/L
nalidixic acid, 0.25 g/L
pancreatic digest of gelatin, 10 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 15 g/L
yeast extract, 30 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Endwert
7.1±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
agriculture
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Eignung
slightly selective and differential for Enterococcus spp.
Verwandte Kategorien
Anwendung
für die Bestätigung der Identität eingesetzt.
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?