Wichtige Dokumente
42810
2-Aminoethyl-diphenylborinat
for TLC derivatization, ≥97.0%
Synonym(e):
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenylborat, Diphenylborsäure-2-aminoethylester, NSC 17107
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for TLC derivatization
Assay
≥97.0% (NT)
≥97.0%
Anwendung(en)
general analytical
SMILES String
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChIKey
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets