Merck
328634
Sigma-Aldrich
NMP
anhydrous, 99.5%
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
Beilstein:
106420
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Produktbezeichnung
1-Methyl-2-pyrrolidon, anhydrous, 99.5%
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
0.99 mmHg ( 40 °C)
Assay
99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
518 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Brechungsindex
n20/D 1.47 (lit.)
pH-Wert
7.7-10.0 (20 °C, 100 g/L)
bp
202 °C (lit.)
81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−24 °C (lit.)
Dichte
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChIKey
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
1-Methyl-2-Pyrrolidinon kann als Lösungsmittel in folgenden Verfahren verwendet werden:
  • Herstellung von 2-Aryl- und 2-Alkyl-Benzothiazolen.
  • Ullmann-Kupplungsreaktion von Arylhalogenoiden und Phenolen zur Bildung von Ullmann-Ethern in Gegenwart von 2,2,6,6-Tetramethylheptan-3,5-dion.
  • Stille Kreuzkupplungsreaktion von Aryliodiden mittels durch Pd/C in Gegenwart von Kupferiodid als Cokatalysator katalysierten Organostannanen.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II Behälter benötigen Micromatic MacroVentilverbinder (Z560723) zur Lösungsmittel-Dispensierung.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stille couplings catalyzed by palladium-on-carbon with CuI as a cocatalyst: Synthesis of 2-(4'-acetylphenyl)thiophene
Liebeskind LS and Pe?a-Cabrera E
Organic Syntheses, 77, 135-135 (2000)
Guohua Hu et al.
Nature communications, 8(1), 278-278 (2017-08-19)
Black phosphorus is a two-dimensional material of great interest, in part because of its high carrier mobility and thickness dependent direct bandgap. However, its instability under ambient conditions limits material deposition options for device fabrication. Here we show a black
Densities, viscosities, speeds of sound, and relative permittivities for water+ cyclic amides (2-pyrrolidinone, 1-methyl-2-pyrrolidinone, and 1-vinyl-2-pyrrolidinone) at different temperatures.
George J and Sastry NV.
Journal of Chemical and Engineering Data, 49(2), 235-242 (2004)
Preparation of 1-methoxy-2-(4-methoxyphenoxy)benzene
Buck E and Song ZJ
Organic Syntheses, 82, 69-69 (2005)
Effects of additional multiwall carbon nanotubes on impact behaviors of LiNi0.5Mn0.3Co0.2O2 battery electrodes.
Le AV, et al.
Journal of Applied Physics, 118(8), 085312-085312 (2015)