26154
Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL), pkg of 1 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE plunger tip
Größe
100 μL
Leistungsmerkmale
1710C, LT, N, RN, or TLL
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 1162-02
Spritzenvolumen
100 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 1710 (C, LT, N, RN, or TLL)
Allgemeine Beschreibung
Für die Reparatur von Hamilton Spritzen der Serien 1000, 1700 und 1800. Diese Kolben passen nicht in Sample-Lock-Spritzen.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)