26150
Hamilton® Kolbenbausätze mit Spitzen für die Serien 1000, 1700 und 1800
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN), pkg of 1 ea
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE plunger tip
Leistungsmerkmale
1702 C, LT, N, or RN
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 1122-01
Spritzenvolumen
25 μL
Kompatibilität
for use with Hamilton 1702 (C, LT, N, or RN)
Allgemeine Beschreibung
Für die Reparatur von Hamilton Spritzen der Serien 1000, 1700 und 1800. Diese Kolben passen nicht in Sample-Lock-Spritzen.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)