Merck
24573
Hamilton® Microliter Spritze, eingeklebte Nadel
701 ASN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Kanülengröße
23s-26s ga (cone tip)
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented needle)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 80393
Kanüle L
43 mm (1.71 in.)
Volumen
10 μL
Kompatibilität
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Allgemeine Beschreibung
Glaskörper mit passendem Edelstahlkolben.
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)