Wichtige Dokumente
230308
1,3-Diphenylaceton-p-tosylhydrazon
98%
Synonym(e):
1,3-Diphenylaceton-p-tosylhydrazon
About This Item
Assay
98%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
187-188 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(\Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C22H22N2O2S/c1-18-12-14-22(15-13-18)27(25,26)24-23-21(16-19-8-4-2-5-9-19)17-20-10-6-3-7-11-20/h2-15,24H,16-17H2,1H3
InChIKey
GDXUEUWCUUAZFM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)