918008
GPhos
≥95%
Synonym(e):
(3-(tert-Butoxy)-2′,6′-diisopropyl-6-methoxy-[1,1′-biphenyl]-2-yl)dicyclohexylphosphane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Designing Safer Chemicals
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
mp (Schmelzpunkt)
230-233 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable