20795-U
Hamilton® Spritze, Serie 800, eingeklebte Nadel
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
26s ga (bevel tip)
Beschreibung
Microliter™
Leistungsmerkmale
needle type N (cemented)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 84852
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
10 μL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)