20740-U
Hamilton® Spritze, Serie 1000 GASTIGHT®, LTN (fixierte Nadel)
1001LTN, volume 1 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonym(e):
LTN Fixed-Needle 1000 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
22 ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
needle type LTN (fixed)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 81317
Kanüle L
51 mm (2 in.)
Volumen
1 mL
Kompatibilität
for use with Hamilton 1001LTN (fixed needle)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)