Merck
03999
Supelco
Szintillations-Cocktail
About This Item
UNSPSC-Code:
41116105
NACRES:
NA.21
Form
liquid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.529
Dichte
0.986 g/mL at 20 °C
Hinweis zur Analyse
  • Volume size: 10.0 ml
  • Background: < 30 cpm
  • Counting efficiency (tSIE, 3H Eff.): >590 (>51.0%)
  • Maximum capacity at 20°C (above these limits gel formation occurrs):
water: 1.60 ml
0.1 M PBS buffer: 1.60 ml
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shuchen Gu et al.
Molecular cancer, 8, 114-114 (2009-12-02)
Membrane androgen receptors (mAR) have been implicated in the regulation of cell growth, motility and apoptosis in prostate and breast cancer. Here we analyzed mAR expression and function in colon cancer. Using fluorescent mAR ligands we showed specific membrane staining
M Kaneda et al.
Journal of experimental botany, 62(6), 2063-2077 (2011-01-18)
The primary inflorescence stem of Arabidopsis thaliana is rich in lignified cell walls, in both vascular bundles and interfascicular fibres. Previous gene expression studies demonstrated a correlation between expression of phenylpropanoid biosynthetic genes and a subset of genes encoding ATP-binding