223999
2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophen
suitable for scintillation, 99%
Synonym(e):
BBOT
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
Methode(n)
titration: suitable
Farbe
yellow to green
mp (Schmelzpunkt)
199-201 °C (lit.)
Löslichkeit
toluene: 50 mg/mL
Dichte
1.272 g/cm3 at 20 °C
ε (Extinktionskoeffizient)
≥47000 at 372-374 nm in dioxane
Eignung
suitable for scintillation
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)-c3ccc(s3)-c4nc5cc(ccc5o4)C(C)(C)C
InChI
1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
InChIKey
AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?