Z329428
BRAND® Magnetrührstabentferner, PTFE
L 150 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
Hersteller/Markenname
BRAND 137700
Länge
150 mm
Durchmesser
~8 mm
Allgemeine Beschreibung
Magnetstäbchen-Entferner, Magnet dicht verschweisst.
Sonstige Hinweise
BR137700 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)