BR137750
BRAND® Magnetrührstab-Entferner, PP
L 300 mm, diam. 10 mm, with ring
Synonym(e):
Magnetic stirring bar retriever, Magnetic stirring bars
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122402
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
with ring
Hersteller/Markenname
BRAND 137750
Länge
300 mm
Durchmesser
10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® Magnetic Stirring Bar Retriever is an essential tool for efficiently retrieving magnetic stirring bars from containers and vessels. Constructed from durable polypropylene (PP), this retriever features a fully sealed magnetic core.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR137750-1EA | 4061831853100 |