BAH377740000
Rührstäbchenentferner
white PTFE (flexible), diam. × L 12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Synonym(e):
Stirring bar retriever
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
white PTFE (flexible)
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H37774-0000
Durchm. × L
12.5 in. (53 mm) × 2.0625 in. , magnet
Allgemeine Beschreibung
Flexible PTFE rod with a powerful Alnico PTFE-coated magnet for retrieving magnetic stirring bars from containers or non-magnetic sink drains and traps.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Flexible white rod is 33cm (13") long
- Autoclavable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)