Wichtige Dokumente
02382
Methyltrioctylammoniumhydrogensulfat
≥95.0% (T)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (T)
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
61-65 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.H2O4S/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;1-5(2,3)4/h5-25H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MWSPFHZPVVWJCO-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Noyori Oxidation (Sodium Tungstate Dihydrate, Hydrogen Peroxide, Methyltri-n-octylammonium Hydrogen Sulfate, Phosphonic Acid)
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?