Wichtige Dokumente
70444
Tributylmethylammoniumchlorid
≥98.0% (T)
Synonym(e):
Methyltributylammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (T)
Form
crystals
SMILES String
[Cl-].CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.ClH/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;/h5-13H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
IPILPUZVTYHGIL-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?