Merck
172553
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure Dinatriumsalz Monohydrat
97%
Synonym(e):
Disodium 4,5-dihydroxy-1,3-benzenedisulfonate monohydrate
About This Item
Lineare Formel:
(OH)2C6H2(SO3Na)2 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
97%
Form:
powder
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfonic acid
SMILES String
O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc(c1O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H6O8S2.2Na.H2O/c7-4-1-3(15(9,10)11)2-5(6(4)8)16(12,13)14;;;/h1-2,7-8H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
ZLRROLLKQDRDPI-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure-Dinatriumsalz-Monohydrat ist eine antioxidative Verbindung, die Vitamin E strukturell ähnlich ist.
Anwendung
4,5-Dihydroxy-1,3-benzoldisulfonsäure-Dinatriumsalz-Monohydrat kann als Superoxid-Anionenfänger zur Bewertung der Rolle reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) in verschiedenen biologischen Prozessen verwendet werden.
Kolorimetrisches Reagenz für Eisen, Mangan, Titan und Molybdän. Komplexierungsmittel.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Helvetica Chimica Acta, 34, 528-528 (1951)
The complement component C5a is present in human coronary lesions in vivo and induces the expression of MMP-1 and MMP-9 in human macrophages in vitro.
Speidl WS, et al.
Faseb Journal, 25(1), 35-44 (2011)
Cisplatin and oxaliplatin toxicity: importance of cochlear kinetics as a determinant for ototoxicity.
Hellberg V, et al.
Journal of the National Cancer Institute, 101(1), 37-47 (2009)
Alejandro A Arriagada et al.
Endocrinology, 156(4), 1540-1551 (2015-01-17)
Na+/I- symporter (NIS) mediates iodide (I-) uptake in the thyroid gland, the first and rate-limiting step in the biosynthesis of the thyroid hormones. The expression and function of NIS in thyroid cells is mainly regulated by TSH and by the