Wichtige Dokumente
537365
Acetessigsäure-methylester
ReagentPlus®, ≥98.5% (GC)
Synonym(e):
MAA, 3-Oxobutansäure-methylester, Methylacetoacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥98.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
536 °F
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−80 °C (lit.)
Dichte
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Transesterification with alcohols by using various catalysts.
- The synthesis of 4-methylcoumarins with phenol in presence of zinc and I2 as catalysts.
- Asymmetric heterogeneous hydrogenation reactions by transition metal catalysts.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?