Wichtige Dokumente
00505
Acetessigsäure-methylester Natriumsalz
≥97.0% (T)
Synonym(e):
Methyl-acetoacetat Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (T)
Form
powder
Verunreinigungen
~0.5% water
Funktionelle Gruppe
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].COC(=O)\C=C(\C)[O-]
InChI
1S/C5H8O3.Na/c1-4(6)3-5(7)8-2;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
InChIKey
PZPFXRQPPDCUQY-LNKPDPKZSA-M
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)