Wichtige Dokumente
10127655001
Roche
Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6P-DH)
grade I, from yeast
Synonym(e):
G6P-DH, Glucose-6-Phosephate Dehydrogenase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
yeast
Qualitätsniveau
Form
suspension
Spezifische Aktivität
~350 units/mg protein (At 25 °C with glucose-6-P as the substrate.)
Verpackung
pkg of 1 mL (5 mg/ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
≥0.1-1.0 % (w/w)
Methode(n)
activity assay: suitable
Farbe
white to yellowish
Optimaler pH-Wert
9.2
Löslichkeit
water: miscible
Eignung
suitable for UV spectrophotometry and general use
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Anwendung(en)
life science and biopharma
Fremdaktivität
6-PGDH <0.0100%
CK <0.00100%
GR <0.0100%
HK <0.0100%
PGI <0.00200%
PGluM <0.0100%
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Spezifikationen
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?