Wichtige Dokumente
11426362001
Roche
Hexokinase (HK)
suspension, suitable for detection
Synonym(e):
HK, Hexokinase
Empfohlene Produkte
Form
suspension
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
~450 units/mg protein (At 25 °C and pH 7.6 with D-glucose and ATP as the substrates.)
Verpackung
pkg of 1 mL (1,500 U)
Hersteller/Markenname
Roche
pH-Bereich
6.0-8.0
Anwendung(en)
detection
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
ATP:D-Hexose-6-phosphotransferase
Hexokinase besteht aus 486 Aminosäuren und hat eine Molekülmasse von 57.000 Da (SDS-PAGE) in Citrat-/Phosphatpuffer. Unter anderen Pufferbedingungen kann sie Dimere bilden.
Hexokinase existiert als drei Isozyme, nämlich Typ I, Typ II und Typ III, die sich in ihrer subzellulären Lokalisierung, ihren katalytischen und regulatorischen Eigenschaften unterscheiden. Das Isozym Typ I stellt eine katabolische Funktion bereit, die das Eintreten von Glucose in den glykolytischen Metabolismus zur Energieproduktion erleichtert. Enzyme der Typen II und III führen anabolische Funktionen aus, z. B. die Erzeugung von G6P zur Glykogensynthese oder den Metabolismus über den Phosphoglukonatweg zur Lipidsynthese. Die Isozyme Typ I und Typ II sind an Mitochondien gebunden. Das Isozym Typ III hat in verschiedenen Zelltypen eine perinukleäre Lokalisierung.
Anwendung
Hexokinase (HK) wird in Enzymassays und Chemilumineszenzassays eingesetzt. Sie wird außerdem zur Bestimmung der ATP-Konzentration eingesetzt.
Verwenden Sie Hexokinase zur Bestimmung von D-Glucose, D-Fructose und D-Sorbit in Lebensmitteln oder biologischen Forschungsproben. Hexokinase kann auch für den Gehalt von anderen Sacchariden, die zu Glucose oder Fructose umgewandelt werden können, eingesetzt werden und ist daher nützlich für den Gehalt vieler Glykoside.
Hexokinase wird für den enzymatischen Nachweis von Stickstoffmonoxid und zur Messung von ATP mittels Luminsezenzverfahren eingesetzt.
Hexokinase wird für den enzymatischen Nachweis von Stickstoffmonoxid und zur Messung von ATP mittels Luminsezenzverfahren eingesetzt.
Biochem./physiol. Wirkung
Hexokinase katalysiert die Umwandlung von Hexosen zu Hexose-6-phosphat auf ATP-abhängige Weise. Sie wird auch glykolytisches Enzym genannt, da sie den ersten Schritt des Glucosemetabolismus mit der Bildung von Glucose-6-phosphat (G6P) katalysiert. In Eukaryoten fungiert sie als Glucosesensor.
Qualität
Verunreinigungen: <0,002 % PGI, <0,0005 % G6P-DH und GR, jeweils, <0,001 % CK, MK, 6-PGDH, und ADH, jeweils, <0,05 % GIDH und Invertase (β-Fructosidase), jeweils, <30 μg/ml Glucose (enzymatisch)
Einheitendefinition
Assay: Zum Messen der Hexokinaseaktivität; 0,22 M Glucose in 0,1 M Triethanolaminpuffer, pH-Wert 7,6, 6,5 mM MgCl2, 2,7 mM ATP, 0,83 mM NADP wird in Gegenwart von 1,7 U Glucose-6-phosphatdehydrogenase mit einer geeigneten Menge Hexokinase (10 bis 20 mU) bei +25 °C inkubiert (Gesamtvolumen: 3,0 ml). Die Enzymaktivität wird aus der Steigerung der Absorption bei 340 nm berechnet (= 6,3 [I × mmol/l-1 × cm-1]) oder 365 nm ( = 3,5 [I × mmol/l-1 × cm-1]).
Physikalische Form
Suspension in 3,2 M Ammoniumsulfatlösung, pH-Wert etwa 6,5
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Hexokinase erfordert Mg2+-Ionen (Km = 2,6 mM) für die Aktivität. Auch Catecholamine steigern die Aktivität.
Stabilisatoren: Thiole
Stabilisatoren: Thiole
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Estrogen signaling prevents diet-induced hepatic insulin resistance in male mice with obesity
Zhu L, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 306(10) (2014)
Stefan Hof et al.
Frontiers in medicine, 9, 867298-867298 (2022-05-17)
Acute hemorrhage results in perfusion deficit and regional hypoxia. Since failure of intestinal integrity seem to be the linking element between hemorrhage, delayed multi organ failure, and mortality, it is crucial to maintain intestinal microcirculation in acute hemorrhage. During critical
Is there a pace-of-life syndrome linking boldness and metabolic capacity for locomotion in bluegill sunfish?
Binder TR, et al.
Animal behaviour, 121, 175-183 (2016)
John E Wilson
The Journal of experimental biology, 206(Pt 12), 2049-2057 (2003-05-21)
The first step in metabolism of glucose (Glc) is usually phosphorylation, catalyzed by hexokinase. However, the Glc-6-P produced can then enter one or more of several alternative pathways. Selective expression of isozymic forms of hexokinase, differing in catalytic and regulatory
Xu Deng et al.
FEBS open bio, 4, 200-212 (2014-03-22)
The yeast Saccharomyces cerevisiae IMA multigene family encodes four isomaltases sharing high sequence identity from 65% to 99%. Here, we explore their functional diversity, with exhaustive in-vitro characterization of their enzymological and biochemical properties. The four isoenzymes exhibited a preference