Merck
10102547001
Roche
AMP-PNP
Adenylyl-imidodiphosphate
Synonym(e):
Adenosin-5′-(β,γ-imido)triphosphat Tetralithiumsalz Hydrat, βγ-Imidoadenosin-5′-triphosphat Tetralithiumsalz, AMP-PNP, ATP[β,γ-NH], Adenylyl-imidodiphosphat Tetralithiumsalz, App(NH)p
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17N6O12P3 · xLi+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
506.20 (free acid basis)
Beilstein:
6047109
UNSPSC-Code:
12352204
Form
powder
Mol-Gew.
Mr 506.2 (ANP-PNP)
Mr 529.9 (AMP-PNP-Li4)
Verpackung
pkg of 25 mg
Hersteller/Markenname
Roche
SMILES String
[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[H]O[H].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)NP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H17N6O12P3/c11-8-5-9(13-2-12-8)16(3-14-5)10-7(18)6(17)4(27-10)1-26-31(24,25)28-30(22,23)15-29(19,20)21/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H,24,25)(H2,11,12,13)(H4,15,19,20,21,22,23)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChIKey
PVKSNHVPLWYQGJ-KQYNXXCUSA-N
Allgemeine Beschreibung
AMP-PNP (Adenylyl-imidodiphosphat) ist ein nicht hydrolysierbares Analogon von ATP. Es hemmt den schnellen axonalen Transport und erleichtert die Wechselwirkung zwischen Organellen mit einer Membran und Mikrotubuli.
AMP-PNP (Adenylylimidodiphosphat) ist ein künstliches Substrat des Enzyms Adenylatcyclase. Adenylatcyclase trägt dazu bei, Adenylylimidodiphosphat langsamer zu hydrolysieren als ATP.
Anwendung
AMP-PNP ist ein kompetitiver Inhibitor der meisten ATP-abhängigen Systeme. Ein gutes Substrat für Enzyme, die zwischen dem α- und dem β-Phosphoratom hydrolysieren. Es ist jedoch resistent gegenüber Enzymen, die zwischen dem β- und dem γ-Phosphoratom spalten. Substrat der Schlangengift-Phosphodiesterase und der Adenylatcyclase.
AMP-PNP wurde für einen Zwei-Motor-Fluoreszenzassay verwendet.
AMP-PNP wurde für die Herstellung von Nukleotidlösungen, einen Zwei-Motor-Fluoreszenzassay, die Herstellung von Durchflusszellen mit Kinesin und einen Cascade-Bindungsassay verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Inhalt
88 % AMP-PNP (von N), 4,5 % Lithium, 6 % Wasser
Qualität
Verunreinigungen: ≤1,5 % Pi, <0,1 % ATP (enzymatisch)
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -15 bis -25 °C aufbewahren (Trocken lagern!)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S T Brady
Nature, 317(6032), 73-75 (1985-09-05)
Identification of the ATPase involved in fast axonal transport of membranous organelles has proven difficult. Myosin and dynein, other ATPases known to be involved in cell motility, have properties that are inconsistent with the established properties of fast axonal transport
Nucleotide dependence of the dimerization of ATP binding cassette nucleotide binding domains
Fendley GA, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 480(2), 268-272 (2016)
Arthur Chow et al.
Methods in enzymology, 667, 365-402 (2022-05-08)
Pseudokinases often operate through functionally related enzymes and receptors. A prime example is the pseudokinase KSR (Kinase Suppressor of RAS), which can act as both an amplifier and inhibitor of members in the RAS-MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) signaling pathway.
International Review of Cytology, 89 (1984)
Massively Parallel Biophysical Analysis of CRISPR-Cas Complexes on Next Generation Sequencing Chips
Jung C, et al.
Cell, 170(1), 35-47 (2017)