11162306001
Roche
ATP-γ-S
=90% (HPLC), solution, pkg of 200 μL (20 μmol)
Synonym(e):
Adenosin-5′-o-(3-thio-triphosphat)
Beschreibung
C10H16N5O12P3SLi (Formula)
Lithium salt
Assay
90% (HPLC)
Form
solution
Mol-Gew.
523.2
Verpackung
pkg of 200 μL (20 μmol)
Hersteller/Markenname
Roche
λmax
260 nm at 100 mmol/L
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- zur Behandlung von THP-1-Makrophagenzelllinien für die Untersuchung, ob Stress im endoplasmatischen Retikulum (ER-Stress) die Produktion von Interleukin (IL)-1 hervorruftβ
- In Amid-Wasserstoff-Austausch(HX)-Experimenten gekoppelt mit Massenspektrometrie und Untersuchung der Cyclomarin-A-(CymA)-induzierten Strukturveränderungen in NMtb-ClpC
- Als Zusatz im CMG-bindenden Puffer für gelbasierte DNA-Entwindungsassays
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available