5.05419
α,β-methylene ATP
≥93% (HPLC), powder, P2X purinergic receptor agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
α,β-methylene ATP, αβ-MeATP, αβ-methylene ATP, P2X purinergic receptor agonist, α,β-methylene ATP, α,β-Methyleneadenosine 5ʹ-triphosphate lithium salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
α,β-methylene ATP,
Assay
≥93% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 100 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Li+].[P](=O)([O-])(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C[P](=O)(O[P](=O)(O)O)O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
InChIKey
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
P2X
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Komori, S., et al. 1988. Br. J. Pharmacol.94, 9.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable