Alle Fotos(1)
Key Documents
XX8000T23
Millipore
Tubing, 1/8 in. I.D. x 7.6 m, 30 psi, Tygon
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
Tygon®
Parameter
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
ID
0.32 cm (0.125 in.)
Länge
7.6 m (25 ft)
AD
0.64 cm (0.25 in.)
6.4 mm
Anwendung
Zur Verwendung mit Schlauchpumpen
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Nicht autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.