Wichtige Dokumente
XX8000024
Millipore
Schlauch, 3/16 Zoll ID 7,6 m, Silikon
Peristaltic pump use
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
silicone
Parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
ID
4.8 mm (0.1875 in.)
Länge
7.6 m (25 ft)
AD
9.5 mm (0.374 in.)
Anwendung
Schlauchpumpen-Anwendung
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Autoklavierbar