XX8000025
Tubing, 1/4 in. I.D.x 7.6 m, silicone
Peristaltic pump use
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Parameter
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi)
ID
6.4 mm (0.25 in.)
Länge
7.6 m (25 ft)
AD
9.5 mm (0.375 in.)
Verwandte Kategorien
Anwendung
Zur Verwendung mit Schlauchpumpen