XX1514702
Millipore Basis und Deckel für Vakuumfiltration
47 mm, Glass frit support
Synonym(e):
Millipore-Filtrationskit
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass base
tubulated borosilicate glass cap
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Filtrationsfläche
9.6 cm2
Fitting
6 mm (1/4 in.) O.D. outlet tubulated cap sidearm for vacuum
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Glasunterteil und Kappe, 47 mm, Glasfritten-Träger
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits (47 mm) und das Millipore MilliSolve Kit.
Glasunterteil und Kappe, 47 mm, Glasfritten-Träger
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits (47 mm) und das Millipore MilliSolve Kit.
Anwendung
47 mm, Glasfritten-Träger