Merck
XX1014703
Millipore
Millipore Federklemme für die Vakuumfiltration
47 mm, Aluminum
Synonym(e):
Federklemme für Filtration, Klemme für Vakuum, Millipore-Filtrationsklemme
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Durchmesser
47 mm
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Federklemme, 47 mm, Aluminium
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teils aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieser Artikel ist ein Zubehörteil für Millipore 47 mm Classic Glasfilterhalter-Kits, Millipore 47 mm Ganzglas-Filterhalter-Kits und das Millipore MilliSolve-Kit.
Anwendung
47 mm, Aluminium