Merck
XX1514705
Millipore
Millipore Schliffverbindungsflasche für die Vakuumfiltration
1L
Synonym(e):
Vakuumfiltrationskolben
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
borosilicate glass
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Kolbenkapazität
1 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore Zubehörprodukt für die Glas-Vakuumfiltration
Schliffverbindung-Flasche, 1 l
Diese Zubehörprodukte wurden entwickelt, um Teile aus den Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits zu ersetzen oder eine alternative Konfiguration zu ermöglichen.
Dieses Produkt ist ein Zubehörteil für die Millipore Ganzglas-Filterhalterkits und das Millipore MilliSolve Kit.