Merck
WBPRPKL01
Milli-Q
Packungshalter für PrePak L Vorbehandlungspackung
Securely supports the PrePak L Pretreatment pack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
H × B × T
795 mm (31.3 in.) × 234 mm (9.2 in.) × 192 mm (7.6 in.)
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die PrePak L Wandhalterung ist ein Zubehör zur Wasseraufbereitung, mit dem eine auslaufsichere Befestigung des PrePak L Vorbehandlungspacks ermöglicht wird.
Im Lieferumfang der Einheit sind die für Einbau und Betrieb des PrePak L Vorbehandlungspacks zum Schutz von Elix® und RiOs Wasseraufbereitungssystemen erforderliche Wandhalterung sowie alle benötigten Anschlussteile, Schlauchleitungen und Druckmessgeräte enthalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fest sitzende, auslaufsichere Befestigung des PrePak L Vorbehandlungspacks
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany