Wichtige Dokumente
TANKPECKT
Milli-Q
Tankverbinder-Kit
Connector for external 30 L pure water storage reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Das Tankverbinder-Kit verbindet einen 30-l-Lagertank mit dem Wasseraufbereitungssystem.
Zur Verwendung mit RiOs, RiOs-DI® Clinical und Direct-Q® Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Externer Tankverbinder für 30-l-Lagertank.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany