Merck
TANKASMES
Milli-Q
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM) für RiOs/Elix®/AFS® Essential Systeme
For use with RiOs/Elix®/AFS® Essential systems, Prevents bacterial growth and limits the formation of biofilm inside the storage tank
Synonym(e):
Automatisches Desinfektionsmodul (ASM)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Aufnahme AC/DC
28 V
Verpackung
pkg of 1 unit
H × B × T
32 cm (12.6 in.) × 17 cm (6.7 in.) × 17 cm (6.7 in.)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with RiOs Essential
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das automatische Desinfektionsmodul (ASM) ist ein Zubehörprodukt für Wasseraufbereitungssysteme, das Wachstum und Proliferation von Bakterien hemmt und die Bildung von Biofilm auf der Innenfläche des Wasserspeichers verhindert.
Das ASM beinhaltet eine bakterizide UV-Lampe (UV-Lichtemission bei 254 nm).
Für den Gebrauch mit RiOs/Elix®/AFS® Essential Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Das ASM verhindert die Proliferation von Bakterien. Es wird für die optimale Lagerung von hochwertigem Reinwasser (Typ 2/3) verwendet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die automatische UV-Belichtung reduziert den Bakteriengehalt.
  • Die Notwendigkeit regelmäßiger chemischer Desinfektionen entfällt teilweise oder ganz.
  • Optionale Wassernachweisfunktion verhindert das Austreten von Wasser.
  • ASM, an der Oberseite des PE-Tanks montiert und mit dem Wassersystem verbunden, steuert die reguläre UV-Licht-Emission bei 254 nm.
  • Das ASM verringert das Risiko einer verminderten Wasserqualität mit der Zeit.
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
Retention von Organismen: Bakterien
Wirkungsmechanismus: UV
Anwendung: Biochemische und pharmazeutische Labore
Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
Gebrauchsanweisung: Dieser Artikel liefert Wasser, das mit einer bakteriziden UV-Lampe bestrahlt wurde. Lesen Sie bitte den Abschnitt „ASM-Installation“ im beiliegenden Benutzerhandbuch des automatischen Desinfektionsmoduls.
Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13