SYMBDTL01
Steritest® Symbio vollständige Auffangwanne
For 2 canisters, ISL pump
Synonym(e):
Auslass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel container (drain tray)
EPDM rubber seal
Agentur
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio pump
Versandbedingung
ambient